Learn More
Gilson™ Puntas con filtro PIPETMAN™ Tipack™
Diseñadas para satisfacer las demandas más exigentes en diversos campos y aplicaciones como PCR, biología molecular y tecnología celular. Las puntas de filtro Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ se han diseñado, desarrollado y fabricado para adaptarse perfectamente a las pipetas Gilson. Desempeñan un papel fundamental en la prevención de contaminación transmitida por aerosoles.
Marca: Gilson™ F171303
115.13 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.14300kg
Descripción
- La geometría optimizada y el material de polipropileno puro garantizan una dispensación completa para unos resultados uniformes.
- Garantía de exactitud y precisión.
- Sin riesgo de contaminación: las puntas se fabrican en una sala limpia.
- Esterilizadas mediante rayos gamma: los puntos indicadores utilizados en los productos de Gilson sufren un cambio de color irreversible tras la esterilización.
- Garantía de ausencia de ADN, ARN, ADNasa, ARNasa, ATP, pirógenos y trazas de metales.
- Trazabilidad completa garantizada desde el molde a la mesa de trabajo.
- Identificación sencilla con un envasado con codificación de color.
Especificaciones
2 a 30 μL | |
Estéril | |
DF30ST | |
5,1 cm | |
Pipetman™ Tipack™ |
Con filtro | |
Transparente | |
5,71 in | |
Racl | |
Polipropileno |