Learn More
Gilson™ Puntas de pipeta en gradilla PIPETMAN™ Tipack™
GREENER_CHOICE
Diseñadas para ser funcionales, cómodas y resistentes. Las puntas de pipetas en gradillas Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ están disponibles en paquetes esterilizados o esterilizables en autoclave.
Marca:  Gilson™ F171601
67.24 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12619581
  • 73.25€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • La geometría optimizada y el material de polipropileno puro garantizan una baja retención y una superficie naturalmente hidrófoba
  • Requiere una fuerza de montaje de punta baja
  • Robusta y diseñada para resistir la esterilización en autoclave
  • Nivel de garantía de esterilidad SAL10-6 garantizado, con radiación gamma
  • Todos los packs están envueltos en plástico de calidad médica que proporciona un blindaje completo contra la contaminación
  • Los puntos indicadores utilizados en los productos Gilson experimentan un cambio de color irreversible tras la esterilización; los puntos amarillos indicadores de gamma se vuelven rojos cuando los productos se han expuesto debidamente.
  • Los Tipacks están sellados de forma segura con una pegatina; en el Tipack se proporciona una descripción completa del producto para su trazabilidad y fácil identificación
  • Disponible en packs esterilizados o esterilizables en autoclave
  • Fabricado en una sala limpia y con la consiguiente eliminación del riesgo de contaminación
  • Trazabilidad completa garantizada desde el molde a la mesa de trabajo.
  • Identificación sencilla con un envasado con codificación por colores conforme a los requisitos de GLP
Información de órdenes
10 Tipacks de 96 puntas en gradilla
Especificaciones
Especificaciones
De 100 a 1200 μl
Estéril
Autoclavable
5,71 in
Gradilla
Single-use
Polipropileno
Sin filtro
Transparente
D1200
8,4cm
Pipet Tips
Pipetman™ Tipack™
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gilson™ Puntas de pipeta en gradilla PIPETMAN™ Tipack™ > Modelo: D1200; rayos gamma esterilizados; vol.: 100 a 1200 μl; longitud (punta): 84 mm