Learn More
Gilson™ Puntas de pipeta en gradilla PIPETMAN™ Tipack™
Diseñadas para ser funcionales, cómodas y resistentes. Las puntas de pipetas en gradillas Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ están disponibles en paquetes esterilizados o esterilizables en autoclave.
Marca: Gilson™ F171100
Descripción
- La geometría optimizada y el material de polipropileno puro garantizan una baja retención y una superficie naturalmente hidrófoba
- Requiere una fuerza de montaje de punta baja
- Robusta y diseñada para resistir la esterilización en autoclave
- Nivel de garantía de esterilidad SAL10-6 garantizado, con radiación gamma
- Todos los packs están envueltos en plástico de calidad médica que proporciona un blindaje completo contra la contaminación
- Los puntos indicadores utilizados en los productos Gilson experimentan un cambio de color irreversible tras la esterilización; los puntos amarillos indicadores de gamma se vuelven rojos cuando los productos se han expuesto debidamente.
- Los Tipacks están sellados de forma segura con una pegatina; en el Tipack se proporciona una descripción completa del producto para su trazabilidad y fácil identificación
- Disponible en packs esterilizados o esterilizables en autoclave
- Fabricado en una sala limpia y con la consiguiente eliminación del riesgo de contaminación
- Trazabilidad completa garantizada desde el molde a la mesa de trabajo.
- Identificación sencilla con un envasado con codificación por colores conforme a los requisitos de GLP
Información de órdenes
10 Tipacks de 96 puntas en gradilla
Especificaciones
0,1 a 10 μl | |
No estéril | |
Autoclavable | |
5,71 in | |
Gradilla | |
Single-use | |
Polipropileno |
Sin filtro | |
Transparente | |
D10 | |
3 cm | |
Pipet Tips | |
Pipetman™ Tipack™ |