Learn More
Gilson™ Sistema de recarga PIPETMAN™ TOWERPACK™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10021902 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μl
De 0,1 a 20 μl
De 100 a 1000 μl
De 2 a 200 μl
De 20 a 300 μl
Para utilizar con (equipo):
Universal Fit
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
672 PCS
960 PCS
Código de producto. 10021902
Marca: Gilson™ F167104
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diferencia los modelos de punta con gradillas codificadas por colores e indica los modelos de pipeta Gilson compatibles. El sistema de recarga de pipetas Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ está disponible en versiones esterilizables en autoclave y esterilizadas.
  • Racks codificadas por colores para diferenciar modelos de puntas e indicar los modelos compatibles de pipetas Gilson™
  • Disponible en versiones esterilizables en autoclave y esterilizadas
  • Encaja en la caja de recarga universal (n.º N.º F167100G, disponible por separado)
  • El sistema Tower Pack esterilizado se envasa de manera individual en plástico de calidad médica para ayudar a proteger las puntas de la contaminación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 100 a 1000 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 4,21 in
Longitud (métrico) 10.7 cm
Diámetro exterior (métrico) .85 mm
Formato Blister Refill
Estilo de punta Standard
Cantidad 672 (7x96)
Tipo de producto Sistema de recarga de pipetas Tower Pack™
Código de color Azul
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado Yes