Learn More
Gilson™ Caja de recarga universal PIPETMAN™
Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Color:
Rojo, verde, amarillo, azul, Green, Yellow, Blue
Admite:
960
Longitud (métrico):
66 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Beskrivelse
- TOWERPACK™ es un sistema de recarga innovador, rápido y sencillo para puntas DIAMOND™
- Utiliza un 60 % menos espacio en el banco de laboratorio y 70 % menos de plástico
- Toda la gama de puntas DIAMOND™ TOWERPACK™ se adapta a la increíblemente fácil de usar caja de recarga universal
- Gradillas codificadas por colores para diferenciar modelos de puntas e indicar los modelos de pipetas Gilson™ compatibles
Tekniske data
Tekniske data
| Incluye | Reload Box |
| Tipo de producto | Empty Rack |
| matriz, red, conjunto | 1x1 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Rojo, verde, amarillo, azul, Green, Yellow, Blue |
| Admite | 960 |
| Material | Polypropylene |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Conical |
| Apilables | Yes |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion