Learn More
Gilson™ Accesorio para controlador de pipetas MACROMAN™, soporte para pipetas
Solución eficaz para pipetear hasta 100 ml a la vez
Marca: Gilson™ F1077505
22.33 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El soporte para pipetas se utiliza con el controlador de pipetas MACROMAN™
Especificaciones
Soporte para pipetas | |
Pipeteador Macroman | |
1/Paq. | |
1 año |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Gilson™ Accesorio para controlador de pipetas MACROMAN™, soporte para pipetas > Soporte para pipetas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido