Learn More
Reactivo T de Girard, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10326750
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-46-6
Fórmula molecular C5H14ClN3O
Peso molecular (g/mol) 167.64
Número MDL MFCD00012009
Clave InChI YSULOORXQBDPCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo girard's reagent t, girard reagent t, girard t reagent, girards reagent t, betaine hydrazide hydrochloride, unii-oo3mf0us46, trimethylaminoacetohydrazide chloride, carbazoylmethyltrimetylammonium chloride, trimethylacethydrazide ammonium chloride, trimethylammonium chloride acethydrazide
PubChem CID 67156
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Girard's Reagent T
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal H2NNHCOCH2N(CH3)3Cl
Fieser 01,410
Índice Merck 15, 4465
Nombre IUPAC (2-hidrazinil-2-oxoetil)-trimetilazanium; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.64
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Girard''s Reagent T
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-hydrazino-N,N,N-trimethyl-2-oxoethanaminium chloride