Learn More
Liebherr™ GKPv Series ProfiLine GN 2/1 Forced Air Refrigerators
Provides outstanding cooling performance for professional-standard, long-term freshness. Liebherr™ GKPv Series ProfiLine GN 2/1 Forced Air Refrigerators feature fan-assisted dynamic cooling with a stainless steel molded liner/exterior finish for a highly robust and reliable unit.
Marca: Liebherr™ GKPv 6573
Weitere Details : Peso : 124.00000kg
Beschreibung
- Carcasa exterior de acero inoxidable: Construido con paneles laterales de una sola hoja sin huecos, lo que lo hace extremadamente higiénico y fácil de limpiar
- Refrigeración dinámica por aire forzado: los ventiladores altamente eficientes enfrían rápidamente los artículos recién almacenados y mantienen una temperatura de refrigeración uniforme en todo el interior
- Cubierta del compartimento extraíble con bisagras hacia arriba: Los componentes de refrigeración están integrados en la sección superior para permitir un acceso fácil para tareas de limpieza o mantenimiento
- Alarma de temperatura: Indica si se han incumplido los umbrales superior o inferior mediante señales acústicas y visuales para proporcionar la máxima seguridad
- Pantalla digital con controles electrónicos: La pantalla externa es fácil de ver y usar sin abrir la puerta, y tiene un teclado de membrana resistente y fácil de limpiar
- Patas de altura ajustable: Ofrece una amplia separación del suelo para una limpieza diaria fácil y cómoda bajo el equipo
- Puerta SwingLine con mango integrado de longitud completa: Las puertas elegantes y ergonómicas permanecen abiertas a 90° para facilitar la carga/extracción y se cierran automáticamente a menos de 60°
- Sistema de refrigeración eficiente: Reduce el consumo de energía y los costes operativos con compresores, condensadores y otros componentes de calidad superior
- Refrigerantes respetuosos con el medio ambiente: Mínimo efecto invernadero y sin potencial de agotamiento de la capa de ozono y con una eficiencia energética extraordinaria
Spezifikation
Refrigerador de uso general | |
De 1 °C a 15 °C | |
1 | |
5 rejillas (4 ajustables) | |
Automático | |
R 290 | |
83 mm (pared) a 60 mm (puerta) | |
Digital, externo | |
Acero inoxidable | |
Gastronorm 2/1, 53 x 65 cm (longitudinal) | |
GKPv 6573 | |
65 x 51 x 155 cm | |
1,580 kWh/24 h | |
220/240 V | |
180 W | |
123 kg |
465 L | |
Cierre automático, vidrio, basculante | |
Intercambiable a la derecha | |
60 kg | |
Bloqueo por llave | |
Acero inoxidable | |
Acero con cromo-níquel | |
No | |
Electrónico | |
Pata ajustable, alarma | |
ProfiLine | |
83 x 70 x 212 cm | |
2,0 A | |
50 Hz | |
139 kg |