Learn More
Corning™ Tapones de rosca de polipropileno negro GL45
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color:
Gris
Gris claro
Morado
Verde
Para utilizar con (equipo):
Frasco de almacenamiento
N.º por caja:
10/caja
20/caja
Descripción
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
Especificaciones
Especificaciones
Color | Gris |
Incluye | Membrana hidrofóbica de politetrafluoroetileno (PTFE), 0,22 μm. Permite el intercambio de gases estériles a la vez que evita la contaminación. |
Material | Polipropileno |
N.º por caja | 10/caja |
N.° por paquete | 10/Paq. |
Esterilidad | No estéril |
Tamaño de rosca (métrico) | GL45 |
Color del tapón | Gris |
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Tipo de producto | Tapón de rosca con membrana |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Product Information
COR001 Lifescience Guid
Tamaño : 7 MB
Título del producto
Corning™ Tapones de rosca de polipropileno negro GL45 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido