Learn More
Conector de manguera doble con tapón de rosca GL45 para frascos para medios de cultivo de laboratorio Pyrex GL 45
Código de producto. 15193927
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6 a 9 mm
Tamaño de la unidad:
2 PCS
Código de producto. 15193927
Marca: Pyrex 4537/06
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Conecte los frascos de medios GL 45 con tubos flexibles utilizando un conector de manguera doble. El conector de manguera doble con tapón de rosca GL45 para los frascos de medios de laboratorio Pyrex™ GL45 mantiene las soluciones estériles.
    • Fabricado en polipropileno con conectores de tubos que permiten conectar frascos de medios de laboratorio GL 45 con tubos flexibles
    • Adecuado para utilizar con tubos flexibles blandos con un diámetro interior de 6 – 9 mm (como Viton™, Tygon™ u otros tubos de silicio) 
    • El contenido de la botella se puede mantener estéril con un conector de ventilación opcional con un filtro de jeringa de 0,2 μm
    • Los conectores de ángulo superior evitan que los tubos se doblen
    • El tapón roscado se puede quitar sin necesidad de quitar los tubos a medida que el centro gira libremente
    • Resistencia a una temperatura de hasta 140 ºC
    • Esterilizable en autoclave
    • Apto para lavavajillas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6 a 9 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con Tubo elástico suave
Tamaño de rosca 45 mm
Incluye Conector de rosca
Tipo de producto Tapón de rosca GL45