Learn More
Hecht Karl™ Bolas de vidrio
Código de producto. 10439411
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1 mm
2 mm
4 mm
6 mm
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. 10439411
Marca: Hecht Karl™ 41401001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio pulido transparente. Las bolas de vidrio Karl Hecht™ pueden usarse como piedras de ebullición, gránulos de mezcla o para columnas de destilación.
 Gránulos de vidrio esféricos, sólidos y pulidos para uso general en laboratorio
Especificaciones
Tipo Bola
Material Vidrio
Diámetro (métrico) 1 mm
Cantidad Paquete de 1 kg