Learn More
Socorex™ Glass Barrels
90.60€ - 111.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cilindro de vidrio |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Jeringa de recarga automática |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10560753
|
Socorex™
0187.10 |
10 ml |
111.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10151872
|
Socorex™
0187.02 |
2 ml |
90.60€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Cilindro de vidrio | |
Jeringa de recarga automática |