Learn More
Witeg™ Gránulos de cristal
Utilice partículas de vidrio Witeg™ como empaquetado de columnas de destilación, gránulos de mezcla y piedras de ebullición.
18.40€ - 67.30€
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10450975
|
Witeg™
1 540 003 |
3 mm |
67.30€
1 Kg |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10226554
|
Witeg™
1 540 005 |
5 mm |
18.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Sólido
- Accesorio para columnas de laboratorio
- Rango de diámetros: entre 0,5 mm y 8 mm
Especificaciones
Gránulo de vidrio | |
Glass | |
1 kg |