Learn More
RETSCH Gránulos de vidrio para molino
Para su uso con molinos mezcladores Retsch MM 200
68.05€ - 105.00€
Especificaciones
Tipo | Gránulos |
---|---|
Material | Vidrio |
Para utilizar con (equipo) | Molino mezclador MM 200 |
Cantidad | 500 g |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11726175
|
RETSCH
22.222.0001 |
Entre 0,10 y 0,25 mm |
88.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11736175
|
RETSCH
22.222.0002 |
Entre 0,25 y 0,50 mm |
91.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11756175
|
RETSCH
22.222.0004 |
Entre 0,75 y 1 mm |
105.00€
500 g |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10782701
|
RETSCH
22.222.0005 |
Entre 1 y 1,5 mm |
68.05€
500 g |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11746175
|
RETSCH
22.222.0003 |
Entre 0,50 y 0,75 mm |
78.65€
500 g |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Perfectas para la interrupción de células biológicas
Especificaciones
Gránulos | |
Vidrio | |
Molino mezclador MM 200 | |
500 g |