Learn More
Sartorius™ Campana de vidrio
Código de producto. 10022191 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Pesas de 1 mg a 5 g
Pesas de 10 kg
Pesas de 100 g a 1 kg
Pesas de 1 g a 50 g
Pesas de 20 kg
Pesas de 2 kg a 5 kg
Pesas de 50 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10022191
Marca: Sartorius™ YAW03