Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con tapón de polipropileno y graduación azul
Código de producto. 10689451
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 mL
200 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
10 l
Junta cónica estándar:
10/19 NS esmerilada estándar
12/21 NS esmerilada estándar
14/23 NS esmerilada estándar
24/29 NS esmerilada estándar
Esmerilado cónico estándar NS 7/16
Esmerilado estándar NS 19/26
Esmerilado estándar NS 29/32
Esmerilado estándar NS 34/35
Esmerilado estándar NS 45/40
Esmerilado estándar NS 7/16
Tolerancia:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,08 ml
±0,15 ml
±0,1 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
±1,2 ml
±2 ml
± 0,25 ml
0,025 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar Tolerancia unitSize
10689451 1000 ml 24/29 NS esmerilada estándar ±0,6 ml 1 PCS
10218211 10 l Esmerilado estándar NS 45/40 ±2 ml cada uno
10522891 1000 ml 24/29 NS esmerilada estándar ±0,4 ml 1 PCS
11780964 100 mL 12/21 NS esmerilada estándar ±0,1 ml 2 PCS
11760964 10 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0,04 ml paquete de 2
11708071 10 ml Esmerilado estándar NS 7/16 ±0,025 ml paquete de 2
10561161 2000 ml Esmerilado estándar NS 29/32 ±0,6 ml 1 PCS
11782142 200 mL 14/23 NS esmerilada estándar ±0,15 ml 2 PCS
11718071 20 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0,04 ml 2 PCS
11792142 250 ml 14/23 NS esmerilada estándar ±0,15 ml 2 PCS
11816993 25 ml 12/21 NS esmerilada estándar ±0,06 ml 2 PCS
11728071 25 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0,04 ml 2 PCS
10244712 20 ml 12/21 NS esmerilada estándar ±0,04 ml paquete de 2
11702152 500 ml Esmerilado estándar NS 19/26 ± 0,25 ml 2 PCS
10646111 5 l Esmerilado estándar NS 34/35 ±1,2 ml cada uno
11770964 50 ml 14/23 NS esmerilada estándar ±0,08 ml 2 PCS
11750964 5 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0,04 ml paquete de 2
11738071 50 ml 12/21 NS esmerilada estándar ±0,06 ml 2 PCS
11772142 100 mL 14/23 NS esmerilada estándar ±0,1 ml 2 PCS
11782412 5 ml Esmerilado cónico estándar NS 7/16 0,025 mL 2 PCS
20 options
Código de producto. 10689451
Marca: Hirschmann™ 2820192
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con tapón de polipropileno y graduación azul se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Con tapón de polietileno y esmerilado NS
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polietileno
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Altura (métrico) 300 mm
Límite de error ±0,6 ml
Junta cónica estándar 24/29 NS esmerilada estándar
Tolerancia ±0,6 ml
Graduated Sí
Clase A