Learn More
Gravis Frasco de vidrio
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 ml
30 ml
100 ml
Descripción
- Disponibles en una gama de capacidades
- El cuello ancho facilita el acceso al contenido
- Fabricados con vidrio sodocálcico
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Material | Vidrio |
ID de cuello (métrico) | 38 |
N.° por paquete | 110/paquete |
Cantidad | 30 ml |
Tipo de producto | Frasco |