Learn More
Gravis Frasco de vidrio
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
Descripción
- Supplied with black phenolic screw cap.
Información de órdenes
dimCapacityMetric
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 30 mL (1 oz.) |
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Capacidad (imperial) | 1 oz |
Material | Vidrio |
Cantidad | Paquete de 176 |
Esterilidad | No estéril |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Graduated | No |
Boca | Ancha |