Descripción
- Square-shaped amber glass for the protection of light-sensitive media
- GL 45
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1000 mL |
Color | Ámbar |
Material | De cristal |
Cantidad | 1Each |
Acabado del cuello | 45 |
Closure Included | Sí |
Forma | Cuadrada |
Tipo de producto | Square Glass Bottle |
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Título del producto
Hirschmann™ Frasco de vidrio >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido