Learn More
Fisherbrand™ Fondo de vidrio para desecador
Código de producto. p-7083455 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Altura (métrico):
113 mm
158 mm
203 mm
238 mm
288 mm
Para utilizar con (equipo):
Desecador (tipo: 100mm)
Desecador (tipo: 150mm)
Desecador (tipo: 200mm)
Desecador (tipo: 250mm)
Desecador (tipo: 300mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15554635
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fondo de vidrio solo para usar con desecador
  • Fondo para desecador
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 239 mm
Tipo de producto Fondo
Descripción D.I.: 131 mm
Material Vidrio
Para utilizar con (equipo) Desecador (tipo: 250mm)
Altura (métrico) 238 mm