Learn More
Brand™ Tubo de vidrio para centrífuga
El tubo para centrífuga de vidrio no tiene rebordes y no está graduado, y está fabricado con AR-GLAS™. Puede soportar velocidades de RCF de hasta 3500 x g.
Marca: Brand™ 779022
61.28 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.37900kg
Description
- AR-GAS™
- Forma de fondo redondo
- Sin reborde
- Velocidad máxima RCF 3500 x g
Spécification
13 mL | |
200 paq. | |
No | |
No | |
3500 x g |
Vidrio AR-GLAS | |
Redondo | |
16.5 mm | |
Tubo para centrífuga |