Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE de vidrio NH2 Chromabond™
Marca: Macherey-Nagel™ 730033G
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Sílice | |
3 ml | |
Oligoelementos, aplicaciones de lípidos | |
Columna para SPE | |
60 μm |
3,5% | |
Extracción de fase sólida | |
45 μm | |
No |