Learn More
Hecht Karl™ Glass Class AS Volumetric Pipet
4.82€ - 5.14€
Especificaciones
Calibrado | Yes |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 648, Conformity certified |
Clase | AS |
Material | Glass |
Graduado | Yes |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10566152
|
Hecht Karl™
42556052 |
10 ml |
4.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10033811
|
Hecht Karl™
42556032 |
5 ml |
5.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Yes | |
AS | |
Yes | |
1 Pack |
DIN EN ISO 648, Conformity certified | |
Glass | |
Amber | |
Volumetric Pipet |