Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de cristal sin tapa
Código de producto. 10320842 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
80 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
10320842 80 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10320842
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento seguro en el laboratorio. El vaso de precipitados de cristal sin tapa Fisherbrand™ es una solución excelente para almacenar los líquidos de los baños de ultrasonidos.
  • 80 mm de diámetro
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 80 mm
Material Vidrio
Para utilizar con (aplicación) Baños ultrasónicos de S 10/ S 10 H Elmasonic
Tipo Vaso de precipitados