Learn More
Hanna Instruments™ Electrodo combinado de pH de vidrio
Electrodo de detección fabricado con un anillo de plata con un diseño que resulta ideal para el uso en titulaciones argentométricas.
241.00€ - 281.74€
Especificaciones
Tipos de conector | BNC |
---|---|
Diámetro (métrico) | 12 mm |
Tipo | Electrodo combinado de pH |
Incluye | Cable coaxial de 1 m, conector BNC |
Material | Vidrio |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10360101
|
Hanna Instruments™
HI1131B |
120 mm |
281.74€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11577739
|
Hanna Instruments™
HI1110B |
150 mm |
241.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Recommended for use with pH 20 and pH 21 pH meters
- For general laboratory use
- Combination pH Electrode
- Glass body ORP half-cell electrode with a BNC connector
- Sensing electrode made with a silver ring and is to be used in conjunction with a reference half-cell electrode
- Design consideration ideal for use in argentometric titrations
Especificaciones
BNC | |
Electrodo combinado de pH | |
Vidrio | |
De 20 °C a 40 °C |
12 mm | |
Cable coaxial de 1 m, conector BNC | |
De 0 a 13 |