Learn More
Fisherbrand™ Embudo de separación cónico de vidrio con llave de PTFE
Fabricado con vidrio de borosilicato y con certificación ISO 4800. El embudo de separación cónico de vidrio con llave de paso de PTFE Fisherbrand™ se suministra con un tapón de plástico y vidrio. Disponible con llave de paso intercambiable de PTFE o vidrio.
Marca: Fisherbrand™
46.80 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.19800kg
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato y con certificación ISO 4800. El embudo de separación cónico de vidrio con llave de paso de PTFE Fisherbrand™ se suministra con un tapón de plástico y vidrio. Disponible con llave de paso intercambiable de PTFE o vidrio.
- Fabricado con vidrio de borosilicato
- Con certificación ISO 4800
- Se suministra con un tapón de cristal y plástico
- Disponible con llave de paso intercambiable de PTFE o vidrio
Especificaciones
100 ml | |
ISO 4800 | |
PTFE | |
19/26 |
Vidrio de borosilicato | |
1 paquetes | |
PTFE | |
Embudo de separación |