Learn More
Fisherbrand™ Embudo de separación cónico de vidrio con llave de PTFE
Fabricado con vidrio de borosilicato y con certificación ISO 4800. El embudo de separación cónico de vidrio con llave de paso de PTFE Fisherbrand™ se suministra con un tapón de plástico y vidrio. Disponible con llave de paso intercambiable de PTFE o vidrio.
Marca: Fisherbrand™ FB51743
42.21 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21745" para aplicar la oferta.
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato y con certificación ISO 4800. El embudo de separación cónico de vidrio con llave de paso de PTFE Fisherbrand™ se suministra con un tapón de plástico y vidrio. Disponible con llave de paso intercambiable de PTFE o vidrio.
- Fabricado con vidrio de borosilicato
- Con certificación ISO 4800
- Se suministra con un tapón de cristal y plástico
- Disponible con llave de paso de PTFE
Especificaciones
500 ml | |
ISO 4800 | |
PTFE | |
24/29 |
Vidrio de borosilicato | |
1 packs | |
Vidrio, plástico | |
Embudo de separación |