Learn More
JG Finneran Associates™ Glass Crimp Top Vials, 12 x 32mm for 11mm Closure
Available in clear or amber glass, with a graduated marking spot, and/or with a wide mouth opening. JG Finneran Associates™ Glass Crimp Top Vials, 12 x 32mm for 11mm Closure are made of clear or amber type 1 Borosilicate glass for use with Poly Crimp™ or standard aluminum crimp seals.
Marca:  JG Finneran Associates™ 32011LM-1232
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10025520
  • 19.55€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 17-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Compatible con cierres Poly Crimp™ o cierres de rosca de aluminio estándar
  • Elija entre vidrio borosilicatado tipo I transparente o ámbar
  • Disponibles con puntos de marcado graduados que facilitan el llenado de viales hasta el nivel deseado y la visualización de volúmenes de muestras
  • Disponible con una abertura de un 40 % más grande para evitar agujas rotas (debido al aumento del área objetivo)
  • El exclusivo diseño StepVial centra con precisión un inserto de volumen limitado para un uso fiable con Agilent y otros muestreadores automáticos
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Vidrio de borosilicato
Diseñado para trabajar en Agilent y otros muestreadores automáticos.
Encapsulado, abertura de boca grande
Cierre de rosca (Poly Crimp™ o aluminio estándar)
100/paq.
No
12 mm
2 mL
No
100/paq.
32 mm
11 mm