Learn More
Gravis Frascos de vidrio para cuentagotas
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
N.º por caja:
127Cada una
156Cada una
Tamaño de la unidad:
paquete de 127
paquete de 156
Descripción
- Fabricados con vidrio sodocálcico
- Se entrega montado con tapón de rosca, bulbo de chorro y tubo
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Material | De cristal |
| N.º por caja | 156Cada una |
| Altura (métrico) | 90 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur