Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación recubierta de vidrio
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
6mm
12 mm
19 mm
25 mm
45 mm
60 mm
Diámetro (métrico):
5mm
5 mm
6 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Transparente |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en vidrio |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Diámetro (métrico) | 5mm |
| Longitud (métrico) | 6mm |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Forma | Cilíndrico |