Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación recubierta de vidrio
Código de producto. 11838902 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
6mm
12 mm
19 mm
25 mm
45 mm
60 mm
Diámetro (métrico):
5mm
5 mm
6 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. 11838902
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza con medios muy abrasivos que pueden erosionar el PTFE. La barra agitadora magnética recubierta de vidrio es cilíndrica para una amplia variedad de usos.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Utilícelo con medios muy abrasivos que puedan erosionar el PTFE
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Transparente
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en vidrio
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Diámetro (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 25 mm
Cantidad 5/Paq.
Forma Cilíndrico