Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación recubierta de vidrio
Se utiliza con medios muy abrasivos que pueden erosionar el PTFE. La barra agitadora magnética recubierta de vidrio es cilíndrica para una amplia variedad de usos.
24.23€ - 47.05€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Color | Transparente |
Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en vidrio |
Cantidad | 5/Paq. |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11878922
|
Fisherbrand™
|
6mm | 5mm |
42.54€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11537792
|
Fisherbrand™
|
6mm | 5mm |
24.23€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11567792
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 6 mm |
41.25€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11848902
|
Fisherbrand™
|
45 mm | 8 mm |
30.60€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11858902
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 8 mm |
31.50€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11547792
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 5 mm |
45.70€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11557792
|
Fisherbrand™
|
19 mm | 5 mm |
47.05€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11838902
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 6 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11828902
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Barra agitadora magnética de uso general y estable
- Se utiliza con medios muy abrasivos que pueden erosionar el PTFE
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Transparente | |
5/Paq. |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en vidrio | |
Cilíndrico |