Learn More
Merck Filtros de fibra de vidrio sin aglutinante
Elija entre seis tipos de filtros. Los filtros de fibra de vidrio EMD Millipore sin aglutinantes están fabricados con microfibra de vidrio borosilicatado. Disponibles en varios tamaños de poro y caudales para una gran variedad de aplicaciones de filtración y análisis con filtros de profundidad. Esterilizable en autoclave.
51.60€ - 640.00€
Especificaciones
Color | Blanca |
---|---|
Tipo de filtro | Filtro de profundidad |
Tamaño de poro | 0,7 μm |
Tipo de superficie | Plano |
Tipo | Membranas de filtración |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grado | Caudal | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grado | Caudal | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10635591
|
Merck
AP4003705 |
3,7 cm | AP40 | 6 ml/min/cm2 | Determinación de materia suspendida volátil en aguas residuales y efluentes industriales |
259.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10598442
|
Merck
AP4002405 |
2,4 cm | AP40 | 6 ml/min/cm2 | Determinación de materia suspendida volátil en aguas residuales y efluentes industriales |
215.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10379980
|
Merck
AP4014250 |
14,2 cm | AP40 | 6 ml/min/cm2 | Determinación de materia suspendida volátil en aguas residuales y efluentes industriales |
211.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10498603
|
Merck
AP4002500 |
2,5 cm | AP40 | 6 ml/min/cm2 | Se utiliza para el análisis de contaminación |
51.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10004570
|
Merck
AP4004705 |
4,7 cm | AP40 | 6 ml/min/cm2 | Determinar materia suspendida volátil en aguas residuales y efluentes industriales |
381.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10572844
|
Merck
AP4004700 |
4,7 cm | AP40 | 6 ml/min/cm2 | Determinación de materia suspendida volátil en aguas residuales y efluentes industriales |
99.85€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10588442
|
Merck
AP4001000 |
1 cm | AP40 | 6 ml/min/cm2 | Determinación de materia suspendida volátil en aguas residuales y efluentes industriales |
56.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10437221
|
Merck
APFF14250 |
14,2 cm | APFF | 1,4 ml/min/cm2 | Se utiliza para filtrar precipitados extremadamente finos como proteínas, ácidos nucleicos o precipitados de suero |
525.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10697121
|
Merck
APFF02500 |
2,5 cm | APFF | 1,4 ml/min/cm2 | Se utiliza para filtrar precipitados extremadamente finos como proteínas, ácidos nucleicos o precipitados de suero |
152.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11758792
|
Merck
APFF12450 |
124 mm | APFF | 1,4 ml/min/cm2 (agua) | Para una eliminación de partículas finas y microorganismos más eficaz que los filtros APFA |
377.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10480021
|
Merck
APFF09050 |
9 cm | APFF | 1,4 ml/min/cm2 | Se utiliza para filtrar precipitados extremadamente finos como proteínas, ácidos nucleicos o precipitados de suero |
185.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10340131
|
Merck
AP4009000 |
9 cm | AP40 | 6 ml/min/cm2 | Determinación de materia suspendida volátil en aguas residuales y efluentes industriales |
165.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10498793
|
Merck
AP4007000 |
7 cm | AP40 | 6 ml/min/cm2 | Se utiliza para el análisis de contaminación |
114.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10257770
|
Merck
APFF04700 |
4,7 cm | APFF | 1,4 ml/min/cm2 | Se utiliza para filtrar precipitados extremadamente finos como proteínas, ácidos nucleicos o precipitados de suero |
162.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11768772
|
Merck
AP408X105 |
20,3 cm | AP40 | 6 ml/min/cm2 | Determinar materia suspendida volátil en aguas residuales y efluentes industriales |
640.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Para prefiltración y análisis de contaminación
- Para aplicaciones medioambientales, gravimétricas y bioquímicas
- Serie AP40 que se usa exclusivamente para análisis de contaminación
- Se puede convertir en transparente sumergiéndolo en benceno, alcohol etílico u otros disolventes con índice de refracción de 1.5097
- Se puede esterilizar mediante autoclave, rayos gamma y EO
Especificaciones
Blanca | |
0,7 μm | |
Membranas de filtración |
Filtro de profundidad | |
Plano |