Learn More
Bohlender™ Juntas de rosca de ETFE reforzadas con fibra de vidrio BOLA™
Utilice estas juntas de rosca para conectar equipos y accesorios con roscas GL a tubos de pared dura o tubos de vidrio, plástico y metal.Las juntas de rosca de ETFE reforzado con fibra de vidrio Bohlender™ BOLA™ son ideales para fijar sondas, termómetros, tubos de inmersión o cables en recipientes de reacción.Ideal para su uso en ambientes agresivos.
Marca: Bohlender™ D590-32
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tapón de rosca de ETFE reforzado con fibra de vidrio roja
- Piezas internas:Un anillo en V de ETFE, una junta tórica de FKM y un anillo cónico y uno de sellado de PTFE
- Para diámetros de tubos inferiores a 3 mm (no expuestos al medio)
- Muy buena resistencia química
- El medio solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Conformidad con la FDA | |
ETFE reforzado con fibra de vidrio | |
-50 °C | |
GL 25 | |
10 bar |
Junta de rosca | |
Para tubos con DE de 10 mm | |
1 unidad | |
Rojo | |
de 150 °C |