Learn More
Brady™ Bloqueo de cable mini de nailon relleno de vidrio con cable de acero
Código de producto. 11751855
Click to view available options
Material:
Nailon relleno de vidrio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11751855
Marca: Brady™ 050940
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El bloqueo para cables miniatura es perfecto para su utilización en interruptores de desconexión, pequeñas válvulas con volante, etc. El mecanismo autoenrollable con botón recoge el cable automáticamente. Incorpora un cable metálico enfundado de 2,44 mm que proporciona fuerza adicional.
  • Dispositivos de bloqueo por cable
  • El bloqueo para cables miniatura es perfecto para su utilización en interruptores de desconexión, pequeñas válvulas con volante, etc
  • El mecanismo autoenrollable con botón recoge el cable automáticamente
  • Incorpora un cable metálico enfundado de 2,44 mm que proporciona fuerza adicional para apretar bien las válvulas y las palancas
  • 6 orificios de bloqueo permiten utilizar la mayoría de arcos de candado y mandíbulas
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo de cable mini con cable de acero
Color Rojo
Material Nailon relleno de vidrio
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Fondo (imperial) 1.78 in.
Fondo (métrico) 45.27 mm
Diámetro (imperial) 4 in.
Diámetro de la argolla (imperial) 0,28 in
Diámetro (métrico) 101.6 mm
Diámetro de la argolla (métrico) 7 mm
Para utilizar con (aplicación) Lockout Tagout
Longitud (imperial) 8.01 ft.
Longitud (métrico) 2.44 m
Cantidad 1 unidad