Learn More
Brady™ Bloqueos de disyuntor en miniatura de nailon reforzado con fibra de vidrio
Un método seguro y eficaz para bloquear los disyuntores europeos.
22.70€ - 126.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Bloqueos de disyuntor en miniatura |
---|---|
Material | Nailon relleno de vidrio |
Diámetro de la argolla (métrico) | 7 mm |
Material (Shackle) | Nailon relleno de vidrio |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15623517
|
Brady™
090854 |
Rojo |
126.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11771945
|
Brady™
090850 |
Rojo/negro |
22.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11731356
|
Brady™
090854 |
Rojo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- No requiere herramientas para instalar
- El bloqueo se instala fácilmente con la ayuda de un botón
- El bloqueo tipo barra de acoplamiento tiene una ruedecilla para una aplicación rápida
Especificaciones
Bloqueos de disyuntor en miniatura | |
Nailon relleno de vidrio | |
7 mm | |
Nailon relleno de vidrio |