Learn More
Brady™ Bloqueo neumático de desconexión rápida
Descripción
- El dispositivo está instalado en la conexión macho, aislando el equipo de todas las fuentes de aire comprimido
- Admite la mayoría de conexiones macho de 6 mm, 9 mm y 12 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cierre neumático |
| Alternate Part Number | ASSY, PNEUMATIC QUICK DISC. L/O 6 PACK |
| Color | Rojo |
| Material | Nailon relleno de vidrio |
| Descripción | Bloqueo neumático de desconexión rápida |
| Cantidad | 6 paquete |