Learn More
Wheaton™ Embudo de vidrio
Marca: Wheaton™ 419470
298.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Especificaciones
1000 ml | |
USP Tipo I y ASTM E438 Tipo I, Clase A | |
Embudo |
Vidrio | |
90mm Juegos de soportes para filtros de vacío |