Learn More
Fisherbrand™ Embudo de filtración de vidrio con disco de vidrio sinterizado
Fabricado con vidrio de borosilicato y disponible en una amplia variedad de capacidades. Los filtros de embudo de vidrio con disco de vidrio sinterizado Fisherbrand™ filtran precipitados medios con tamaños de poro de 16 a 40 μm y de 10 a 14 μm respectivamente.
49.20€ - 173.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Incluye | Disco de vidrio sinterizado |
Tipo de producto | Embudo de filtro |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Porosidad | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Porosidad | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11952148
|
Fisherbrand™
|
125 ml | 4 | 65 mm |
114.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11942148
|
Fisherbrand™
|
125 ml | 3 | 65mm |
79.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11912148
|
Fisherbrand™
|
35 ml | 4 | 30 mm |
57.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11902148
|
Fisherbrand™
|
35 ml | 3 | 30 mm |
49.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11962148
|
Fisherbrand™
|
500 ml | 3 | 95 mm |
173.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11922148
|
Fisherbrand™
|
80 ml | 3 | 40mm |
60.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11932148
|
Fisherbrand™
|
80 ml | 4 | 40 mm |
57.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato y disponible en una amplia variedad de capacidades. Fisherbrand™ Filtro de embudo de vidrio con disco de vidrio sinterizado que filtra precipitados de medios con tamaños de poro desde 16 - 40 μm a 10 - 14 μmm, respectivamente.
- Embudos fabricados con vidrio de borosilicato.
- Filtros de embudo fabricados con vidrio sinterizado.
- Filtra precipitados de medio con porosidad de grados 3 y 4.
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Disco de vidrio sinterizado | |
Embudo de filtro |