Learn More
Merck Embudo de vidrio para filtración en vacío
Tienda Merck Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 mL
1 l
Descripción:
De PTFE acolchado
Tapón de vidrio esmerilado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Beschreibung
Diseñado para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración en vacío de vidrio o para proporcionar una configuración alternativa
Spezifikation
Spezifikation
| Diámetro del área superior (métrico) | 47 mm |
| Capacidad (métrico) | 1 l |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Color | Transparente |
| Descripción | Tapón de vidrio esmerilado |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur