Learn More
Merck Embudo de vidrio para filtración en vacío
Código de producto. 15885654 Tienda Merck Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 ml
1 l
Descripción:
De PTFE acolchado
Tapón de vidrio esmerilado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15885654
Marca: Merck XX1014724
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración en vacío de vidrio o para proporcionar una configuración alternativa
Producto accesorio de filtración en vacío de vidrio MilliporeEstos productos accesorios están diseñados para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración en vacío de vidrio de Millipore o para proporcionar una configuración alternativa. Este elemento es una pieza de accesorios para los kits de soporte de filtro de vidrio clásicos de Millipore de 47 mm, los kits de soporte de filtro de vidrio Millipore de 47 mm y el kit MilliSolve de Millipore.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 47 mm
Capacidad (métrico) 300 ml
Material Vidrio de borosilicato con superficie de PTFE
Color Transparente
Descripción De PTFE acolchado