Learn More
Sartorius™ Embudos de vidrio
Utilícelos con conjuntos de soporte de filtros para vacío de vidrio. Los embudos de vidrio Sartorius™ están fabricados con vidrio de borosilicato de alta calidad. Disponibles en capacidades 30, 250 y 400 ml.
Marca: Sartorius™ 6980115
64.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponible en tres tamaños para uso con varios tamaños de filtro y aplicaciones de filtración
- Fabricados con vidrio de borosilicato en autoclave.
- Para usar con juegos de soporte de filtro de vidrio en vacío.
Especificaciones
30 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Filtración con juegos de soporte de filtro de vidrio en vacío. | |
Embudo de vidrio |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Título del producto
Sartorius™ Embudos de vidrio > Embudo
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido