Learn More
Hirschmann™ Pipetas graduadas con graduación azul de clase AS
Código de producto. 11780824
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 11780824
Marca: Hirschmann™ 1101153
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan exactitud volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas graduadas de la clase AS Hirschmann Instruments™ con graduación en azul se suministran con un conector de algodón de serie.
  • Conforme a DIN EN ISO 835
  • Graduación del anillo de punto principal en azul
  • Graduado hasta la punta, cero en la parte superior, tipo 3
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Calibrado
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 835
Clase AS
Color Azul
Volumen (métrico) 5 ml
Tipo Sistema de válvulas de repuesto
Para utilizar con (equipo) Controlador de pipetas Bibbette™