Learn More
Hirschmann™ Pipetas graduadas con graduación azul de clase AS
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Descripción
- Conforme a DIN EN ISO 835
- Graduación del anillo de punto principal en azul
- Graduado hasta la punta, cero en la parte superior, tipo 3
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
| Calibrado | Sí |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 835 |
| Clase | AS |
| Material | Caucho natural |
| Para utilizar con (aplicación) | Trabajos de pipeteador mediante una serie de válvulas esféricas de vidrio para el suministro, succión y liberación de aire |
| Color | Azul |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Tipo | Pipeteador |
| Para utilizar con (equipo) | Adecuadas para pipetas de hasta 1000 ml |