Learn More
Hirschmann™ Pipetas graduadas con graduación azul de clase AS
Código de producto. p-8002200
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 11720834
Marca: Hirschmann™ 1101170
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan exactitud volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas graduadas de la clase AS Hirschmann Instruments™ con graduación en azul se suministran con un conector de algodón de serie.
  • Conforme a DIN EN ISO 835
  • Graduación del anillo de punto principal en azul
  • Graduado hasta la punta, cero en la parte superior, tipo 3
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Spezifikation
Calibrado
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 835
Clase AS
Material Caucho natural
Para utilizar con (aplicación) Trabajos de pipeteador mediante una serie de válvulas esféricas de vidrio para el suministro, succión y liberación de aire
Color Azul
Volumen (métrico) 25 ml
Tipo Pipeteador
Para utilizar con (equipo) Adecuadas para pipetas de hasta 1000 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt