Learn More
Laboratories Sales™ Viales de inyección cilíndricos
Viales de vidrio tubulares de alta calidad adecuados para aplicaciones de diagnóstico, farmacéuticas y sanitarias en el laboratorio.
56.95€ - 195.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Tamaño de la abertura (métrico) | 20 mm |
Modelo | Tubular |
Tipo | Vial inyección |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11728116
|
Laboratories Sales™
150870 |
20 ml |
195.00€
paquete de 95 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11722997
|
Laboratories Sales™
150865 |
5 ml |
64.00€
paquete de 208 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11792058
|
Laboratories Sales™
150826D |
10 ml |
56.95€
paquete de 160 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricado con vidrio neutro transparente tipo 1B.
- Hay disponibles juntas de crimpado de aluminio y tapones de caucho
- También hay disponibles herramientas de crimpado manuales y destaponadores
Especificaciones
Transparente | |
20 mm | |
Tubular | |
Vial inyección |