Learn More
Macherey-Nagel™ Pulverizador de laboratorio de vidrio
Código de producto. 10206621 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10206621
Marca: Macherey-Nagel™ 814101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza como accesorio en aplicaciones de cromatografía de capa fina. El pulverizador de laboratorio de vidrio Macherey-Nagel™ incluye un matraz cónico de vidrio transparente de 100 ml con conjunto de tapón y pulverizador y perilla/tubos de caucho.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Color Transparente-rojo
Material Vidrio, caucho
Cantidad 1 unidad
Tipo Pulverizador de laboratorio
Para utilizar con (aplicación) TLC
Incluye Perilla/tubo de caucho