Learn More
Cytiva Tapa de vidrio Código de producto.: 11560904
Cytiva Tapa de vidrio
Código de producto. 11560904 Tienda Cytiva Productos
Vasos de precipitados de 125 ml
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Vasos de precipitados de 125 ml
Vasos de precipitados de 250 ml
Código de producto. 11560904
Marca: Cytiva 80634182
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para utilizar con equipos de coloración de geles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio
Para utilizar con (equipo) Vasos de precipitados de 125 ml
Cantidad Unidad
Título del producto
Cytiva Tapa de vidrio >