Learn More
Rogo Sampaic™ Portaobjetos de vidrio sin bordes
Código de producto. 11854782
Click to view available options
Estilo de esquina:
Margen mate
Sin bordes
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Código de producto. 11854782
Marca: Rogo Sampaic™ BPB016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contienen muestras para la observación con un microscopio. Los portaobjetos de microscopio de vidrio Rogo Sampaic™ se han fabricado con vidrio sodocálcico y están disponibles con o sin margen mate.
  • Disponible con bordes esmerilados o sin procesar
  • Dimensiones: aprox. 76 x 26 mm
  • Se suministran en paquetes de 50
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
Edges 90 ° o ribete natural
Material Vidrio sodocálcico
Grosor (métrico) 1,1 mm
Recubrimiento Pulido
Estilo de esquina Sin bordes
Cantidad 50/Paq.