Learn More
Hirschmann™ Pipeta capilar de vidrio Minicap™
Código de producto. 10666751
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl
1 μl
2 μl
3 μl
4 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
30 μL
40 μl
50 μl
100 μl
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10666751 30 μL paquete de 1000
11871060 0,5 μl 1000 PCS
11780055 100 μl paquete de 1000
11871050 10 μl paquete de 1000
11821050 1 μl paquete de 1000
11722293 20 μl paquete de 1000
11881060 25 μl paquete de 1000
11831050 2 μl paquete de 1000
11841050 3 μl paquete de 1000
11851050 4 μl paquete de 1000
11757663 50 μl paquete de 1000
11861050 5 μl paquete de 1000
11732293 40 μl paquete de 1000
13 options
Código de producto. 10666751
Marca: Hirschmann™ 9000130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Facilita el llenado capilar sin errores en el laboratorio. Las micropipetas capilares desechables Hirschmann Instruments™ se han fabricado con vidrio DURAN™ duradero.
  • No heparinizadas
  • De extremo a extremo, con minitapones
  • Conforme con ISO 9000, CE según IVD 98/79 CE
  • Tapón de vial codificado por colores con dispensador de capilares
  • Con certificación de conformidad, con número de lote
Especificaciones
Exactitud 0.5%
Certificaciones/conformidad ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Material Vidrio
Volumen (métrico) 30 μL
Longitud (métrico) 30 a 32 mm
Tipo Pipeta capilar Minicap
Desechables